Merck
1228042
USP
Trisiloksan drometrizolu Związek pokrewny C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-(isobuten-1-yl)-O1-[bis(trimethylsiloxy)methylsilyl]-p-cresol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H37N3O3Si3
Masa cząsteczkowa:
499.83
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
drometrizole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Drometrizole trisiloxane Related Compound C Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1228042-150MG04061833844458