Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
419-750-9
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócSMILES string
[n]2([n](c3c([nH]2)cccc3)CC(=C)C)c1c(ccc(c1)C)O
InChI key
GAXSBDZDZCJXCG-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C17H19N3O/c1-12(2)11-19-15-7-5-4-6-14(15)18-20(19)16-10-13(3)8-9-17(16)21/h4-10,18,21H,1,11H2,2-3H3
grade
pharmaceutical primary standard
API family
drometrizole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
Powiązane kategorie
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Drometrizole trisiloxane Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?