Kluczowe dokumenty
1180026
USP
Dextroamphetamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dextroamphetamine
producent / nazwa handlowa
USP
kontrola substancji
USDEA Schedule I
gęstość
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)