Wybierz wielkość
Produkt 1065618 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
API family
betahistine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CNCCc1ccccn1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
InChI key
XVDFMHARQUBJRE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269), HRH3(11255)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny chlorowodorku betahistyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparable product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Shigeru Hishinuma et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 231-241 (2014-07-30)
Differential binding sites for first- and second-generation antihistamines were indicated on the basis of the crystal structure of human histamine H1 receptors. In this study, we evaluated differences between the thermodynamic driving forces of first- and second-generation antihistamines for human
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1065618-200MG | 04061838674180 |