Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6570,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
API family
benzophenone
form
crystalline
manufacturer/tradename
USP
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzophenone is an aromatic ketone that serves as a photoinitiator and UV stabilizer in biologic formulations. In pharmaceutical applications, it is primarily utilized to prevent degradation of active pharmaceutical ingredients (APIs) caused by exposure to UV light. Its inclusion in biologic product formulations helps ensure the stability and longevity of these products, particularly in formulations sensitive to light-induced degradation.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) USP Biologics | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| form crystalline | form crystals | form - | form - |
| bp 305 °C (lit.) | bp 304-306 °C/1013 hPa | bp 305 °C (lit.) | bp 305 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzophenone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
119-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?