Merck
1039390
USP
Antimony trioxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Antimony(III) oxide, Diantimony trioxide
About This Item
Wzór liniowy:
Sb2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
producent / nazwa handlowa
USP
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
Klucz InChI
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)