Merck
1038025
USP
Związek pokrewny antazoliny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]acetamide
Wybierz wielkość
15 MG
6570,00 zł
6570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.37
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
SMILES string
N(Cc2ccccc2)(CC(=O)NCCN)c1ccccc1.OC(=O)C=CC(=O)O
InChI
1S/C17H21N3O.C4H4O4/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KLWQMCCSTDJOLF-UHFFFAOYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
antazoline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
PHR299914570171463971
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
antazoline
API family
antazoline
API family
naphazoline
API family
nitazoxanide
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Antazoline Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak fosforan antazoliny.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)