Merck
1012859
USP
Alitame - zanieczyszczenie amidem alaniny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(2R)-2-Amino-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)propanamide, N-(2,2,4,4-Tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
alitame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1C(C(C1(C)C)NC(=O)C(N)C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2OS/c1-6(11)7(13)12-8-9(2,3)14-10(8,4)5/h6,8H,11H2,1-5H3,(H,12,13)
InChI key
VAVRZFPMKSCTDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Alitame - wzorzec referencyjny USP Alanine Amide Impurity, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1012859-25MG04061833839164