Merck
SY3H99DF0BCA
Synthonix Corporation
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-2-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-3-7(4-6)1-2-9-5-7/h1-5H2
Klucz InChI
UKVBQHOYZLCBEA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/21598.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21598.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)