Kluczowe dokumenty
SY3H99996589
Synthonix Corporation
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-4-6-5(11-10-4)2-3-9-7(6)8/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
KDNYASYYYCLBOA-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9883.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)