Merck
SY3H98B973A0
Synthonix Corporation
(3S,4S)-1-Boc-4-(Cbz-amino)-3-pyrrolidinol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.39
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O5/c1-17(2,3)24-16(22)19-9-13(14(20)10-19)18-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,20H,9-11H2,1-3H3,(H,18,21)/t13-,14-/m0/s1
Klucz InChI
QBBSDMSNGMRKCQ-KBPBESRZSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76959.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76959.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)