Kluczowe dokumenty
SY3H95ECD624
Synthonix Corporation
9-Bromo-7-methyl-2-(4-morpholinyl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Iupac Name
9-bromo-7-methyl-2-morpholino-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C13H14BrN3O2/c1-9-6-10(14)13-15-11(7-12(18)17(13)8-9)16-2-4-19-5-3-16/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
CUSBPCYPCUDPSC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14322.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14322.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)