Merck
SY3H6E411259
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-methoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.6
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-methoxy-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-5-4(2-3-9-5)10-7(8)11-6/h2-3,9H,1H3
Klucz InChI
ZBENDTMQTJADBK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61355.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61355.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)