Merck
SY3H580D8A5A
Synthonix Corporation
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.1
Numer MDL:
Iupac Name
3-(difluoromethyl)oxetane-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6F2O3/c6-3(7)5(4(8)9)1-10-2-5/h3H,1-2H2,(H,8,9)
Klucz InChI
YUTDROUNLNBTML-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59871.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59871.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)