Merck
SY3H3D67D998
Synthonix Corporation
3-(2-Ethoxyethoxy)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-ethoxyethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-13-6-7-14-11-5-3-4-10(8-11)9-12/h3-5,8H,2,6-7H2,1H3
Klucz InChI
UEJHTAJAQBBIFS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54641.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54641.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)