Merck
SY3H3D67D2A2
Synthonix Corporation
Ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
ethyl 5,5,5-trifluoro-2,4-dioxopentanoate
Inchi Code
1S/C7H7F3O4/c1-2-14-6(13)4(11)3-5(12)7(8,9)10/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZFRNSFONDYEARZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/45944.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45944.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)