Kluczowe dokumenty
SY3H3D67B9E6
Synthonix Corporation
4,5-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4,5-dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HBr2F3N2/c6-2-3(5(8,9)10)11-1-12-4(2)7/h1H
Klucz InChI
NLCUCCQCFKEKSF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41279.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41279.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)