Merck
SY3432448502
Synthonix Corporation
2-Benzyloxycyclobutanone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Iupac Name
2-(benzyloxy)cyclobutanone
Inchi Code
1S/C11H12O2/c12-10-6-7-11(10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8H2
Klucz InChI
HRPGUVFWKDCSSX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/13430.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13430.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)