Merck
SY3428347715
Synthonix Corporation
Diisopropyl 6-(p-tolylsulfonyl)-6-azaspiro[3.3]heptane-2,2-dicarboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.53
Numer MDL:
Iupac Name
diisopropyl 2-tosyl-2-azaspiro[3.3]heptane-6,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C21H29NO6S/c1-14(2)27-18(23)21(19(24)28-15(3)4)10-20(11-21)12-22(13-20)29(25,26)17-8-6-16(5)7-9-17/h6-9,14-15H,10-13H2,1-5H3
Klucz InChI
DTWAGXJADWMMCI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/10923.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10923.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)