Kluczowe dokumenty
SY3371477536
Synthonix Corporation
4,7-Diaza-spiro[2.5]octane oxalate
About This Item
Iupac Name
4,7-diazaspiro[2.5]octane oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2.C2H2O4/c1-2-6(1)5-7-3-4-8-6;3-1(4)2(5)6/h7-8H,1-5H2;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
JKTRMKCHMLQDJM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7230.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)