Z777254
Proteomix® WAX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
product name
Proteomix® WAX-NP3 Weak Anion Exchange Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 404NP3-4615
opakowanie
1 ea of
Parametry
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak anion exchange phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
prekolumna
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta