Z777203
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
product name
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L50
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 403NP10-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.