Z777196
Proteomix® WCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK
About This Item
product name
Proteomix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 402NP5P-2105
opakowanie
1 ea of
Parametry
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2.1 mm
macierz
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Proteomix User Manual
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)