Kluczowe dokumenty
Z777180
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
Wybierz wielkość
1 PKG
6310,00 zł
6310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
6310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 402NP2-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Kolumny Proteomix są wypełnione cząsteczkami poli(diwinylobenzenu styrenu), które są chronione hydrofilową warstwą polimerową zawierającą sieć słabych (WCX) lub silnych (SCX) grup kationowymiennych. Kolumny kationowymienne Proteomix służą do analizy lub oczyszczania na małą skalę dodatnio naładowanych biopolimerów, w tym izoform glikoprotein i wariantów mAb.
Podręcznik użytkownika Proteomix
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)