Z777175
Proteomix® WCX-NP1.7 (1.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, stainless steel
About This Item
Nazwa produktu
Proteomix® WCX-NP1.7 Weak Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 2 mm, 1.7 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 402NP2-2001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
69 Mpa max. pressure (10000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 2 mm
Matryca
spherical PS-DVB
polymeric
grupa aktywna macierzy
weak cation exchange phase
wielkość cząstki
1.7 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2.0-12.0
metoda separacji
cation exchange
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podręcznik użytkownika Proteomix
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)