Kluczowe dokumenty
Z777111
SRT®-C SEC-300 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
Wybierz wielkość
1 PKG
3010,00 zł
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
3010,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
3010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
SRT®-C SEC-300 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
agency
suitable for USP L59
linia produktu
SRT®
masa cząsteczkowa
5,000-1,250,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 235300P-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Faza związana w kolumnach SRT-C SEC jest bardziej polarna niż faza hydrofilowa stosowana w kolumnach SRT, dzięki czemu kolumny SRT-C lepiej nadają się do analizy metodą filtracji żelowej bardziej hydrofobowych biopolimerów, takich jak białka błonowe i pegylowane przeciwciała. Kolumny SRT-C dzielą z kolumnami SRT tę samą 5-mikronową cząsteczkę krzemionki i ten sam szeroki zakres rozmiarów porów, dzięki czemu można wybrać rozmiar porów, który zapewni pełny dostęp do interesującego związku.
Podręcznik użytkownika SRT
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)