Kluczowe dokumenty
Z777015
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L59
linia produktu
Zenix®
masa cząsteczkowa
500-150,000
producent / nazwa handlowa
Sepax 213150-4605
opakowanie
1 ea of
Parametry
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
spherical silica
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
hydrophilic polymer phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
150 Å
Zakres roboczy pH
2.0-8.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Podobnie jak ich 5-mikronowe rodzeństwo, 3-mikronowe kolumny Zenix SEC posiadają hydrofilową warstwę powierzchniową, która zapobiega interakcji próbki z leżącą pod nią krzemionką. Wybierz pory 100, 300 lub 500 A w zależności od wielkości cząsteczek próbki, niezależnie od tego, czy analizujesz peptydy, białka, mAb, ADC, białka fuzyjne itp. w kontroli jakości lub badaniach.
Podręcznik użytkownika Zenix.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)