Kluczowe dokumenty
Z226963
Si Guard Cartridge
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Spherisorb® Si Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Spherisorb®
opakowanie
pkg of 4 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
kompatybilność
for use with 3.0 to 4.6 mm column
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)