Kluczowe dokumenty
Z226106
Spherisorb® Phenyl HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Spherisorb®
zakres etykietowania
2.5% Carbon loading
Parametry
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
220 m2/g
Matryca
phenyl
grupa aktywna macierzy
phenyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
80 Å
metoda separacji
normal phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)