Y0002378
Mirabegron zanieczyszczenie G
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(αR)-α-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]benzeneacetamide, (2R)-2-Hydroxy-N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mirabegron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)CCNC(=O)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16N2O4/c19-15(13-4-2-1-3-5-13)16(20)17-11-10-12-6-8-14(9-7-12)18(21)22/h1-9,15,19H,10-11H2,(H,17,20)/t15-/m1/s1
Klucz InChI
YWGDTDSOHPHFAQ-OAHLLOKOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)