Kluczowe dokumenty
ULSD20-100
BARDZO NISKA ZAWARTOŚĆ SIARKI W OLEJU NAPĘDOWYM, 0-100 PPM
set of 5 × 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opakowanie
set of 5 × 100 mL
stężenie
20-100 ppm
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Siarka w paliwie Ultra Low Diesel. Stężenia 20, 40, 60, 80 i 100 ppm. 100 ml każdy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)