Key Documents
SU860155
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
Właściwości
UltraBond
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
dostępność
not available in USA
grubość
1.3 mm
dopasowywanie
for 9 mm (short thread)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)