SU860131
Screw cap (open-top), polypropylene
thread for 8-425
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pkg of 1000 ea
Parametry
135 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with HITACHI
Opis ogólny
These hole caps do not come with septa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)