Kluczowe dokumenty
SU860122
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
Ultra-clean, red aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
red PTFE/white silicone
red aluminum (with 5.5 mm center hole)
Właściwości
Ultra-clean
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in USA
śr. × grubość
11 mm × 1.3 mm
kompatybilność
for use with 11 mm crimp top vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)