Kluczowe dokumenty
SU860117
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.2 mL, shell style (flat bottom)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass (shell style)
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
6 mm
śr. × wys.
6 mm × 31 mm
pojemność
0.2 mL
kompatybilność
for use with 1.5 mL large opening vials
Opis ogólny
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)