Kluczowe dokumenty
SU860108
Supelco
Closures for Snap Ring vials
diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Materiały
PTFE/red rubber septum
red polyethylene cap (with 6.0 mm hole)
twardość
60 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)