Kluczowe dokumenty
SU860061
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
amber glass vial
glass
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
7 mm × 40 mm , flat bottom
pojemność
0.7 mL
dopasowywanie
thread for 8 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)