Kluczowe dokumenty
SU860058
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial (conical)
glass
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn. × wys.
7 mm × 40 mm
pojemność
0.6 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)