Merck
SAAR1021001
Acetic acid
90%, univAR
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
gęstość pary
2.07 (vs air)
linia produktu
univAR
Próba
90%
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
opakowanie
pkg of 25 L (SAAR1021001ME)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
tw
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Analysed reagent
For laboratory use only
Informacje prawne
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)