Kluczowe dokumenty
PS901
Dimethyl phthalate
analytical standard
Synonim(y):
DMP
About This Item
klasa czystości
analytical standard
temp. samozapłonu
1033 °F
opakowanie
ampule of 1000 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-901
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
tw
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)