Merck
PS75
Chlordane
analytical standard
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
EC Number:
200-349-0
UNSPSC Code:
41116107
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
packaging
pkg of 250 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-75
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU190051-50UG04061828694662
EMU190051-20UG04061828745586