Merck
PS7
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
C6Cl5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.34
Beilstein:
1285380
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
gęstość pary
9.2 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 211.2 °C)
opakowanie
ampule of 1000 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-7
tw
310 °C (lit.)
mp
165-180 °C (lit.)
gęstość
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Klucz InChI
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yoonsang Cho et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(19), 5984-5992 (2008-09-10)
HisG is an ATP-phosphoribosyl transferase (ATPPRTase) that catalyzes the first step in the biosynthetic pathway for histidine. Among the enzymes in this pathway, only HisG represents a potential drug target for tuberculosis. Only a few inhibitors with limited potency for
Patrick W Causey et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(9), 2833-2844 (2008-04-17)
A series of mono and diaryl rhenium(I)-carborane derivatives were prepared using microwave heating and screened for their affinity for two isoforms of the estrogen receptor (ER). The rhenacarborane derivative [(RR'C 2B9H9)Re(CO)3](-) (R = p-PhOH, R' = H), which was generated
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives