Kluczowe dokumenty
PS672
Prophos
analytical standard
Synonim(y):
Ethoprophos, O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Ethoprofos, Ethoprop
About This Item
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 250 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-672
Zastosowanie
agriculture
environmental
ciąg SMILES
CCCSP(=O)(OCC)SCCC
InChI
1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)