Kluczowe dokumenty
PS665
Abate®
analytical standard
Synonim(y):
Temephos
About This Item
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 100 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-665
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COP(=S)(OC)Oc1ccc(Sc2ccc(OP(=S)(OC)OC)cc2)cc1
InChI
1S/C16H20O6P2S3/c1-17-23(25,18-2)21-13-5-9-15(10-6-13)27-16-11-7-14(8-12-16)22-24(26,19-3)20-4/h5-12H,1-4H3
Klucz InChI
WWJZWCUNLNYYAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)