Merck
PS379
Terbutryn
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.36
Beilstein:
611817
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
analytical standard
opakowanie
ampule of 1000 mg
producent / nazwa handlowa
Chem Service, Inc. PS-379
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCNc1nc(NC(C)(C)C)nc(SC)n1
InChI
1S/C10H19N5S/c1-6-11-7-12-8(15-10(2,3)4)14-9(13-7)16-5/h6H2,1-5H3,(H2,11,12,13,14,15)
Klucz InChI
IROINLKCQGIITA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Terbutryna jest herbicydem systemicznym stosowanym głównie do zwalczania jednorocznych chwastów liściastych. Jest to związek triazynowy i wiadomo, że hamuje fotosyntezę. Ten selektywny herbicyd jest również stosowany do zwalczania zanurzonych i swobodnie pływających chwastów, glonów w zbiornikach wodnych i stawach rybnych.[1]
Zastosowanie
Terbutryna może być stosowana jako wzorzec odniesienia do oznaczania terbutryny w próbkach wody metodą ekstrakcji do fazy stałej, a następnie wysokosprawnej chromatografii cieczowej.[2]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effect of Pendimethalin, Trifluralin and Terbutryn on Lolium multiflorum growing with barley during pre-emergence stage.
Alshallash KS.
Annals of Agricultural Science, 59(2), 239-242 (2014)
K Marja Talja et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(24), 11962-11968 (2008-12-05)
The degradation of pesticides atrazine and terbutryn was investigated under aerobic and anaerobic conditions in the northern boreal region subsurface deposits and sterilized controls from the depths of 6.3-21.0 m below the surface and 1.2-16.9 m below the groundwater table.
O González-Barreiro et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 144(1), 266-271 (2006-02-21)
The uptake of the triazine herbicides, atrazine and terbutryn, was determined for two freshwater photosynthetic microorganisms, the green microalga Chlorella vulgaris and the cyanobacterium Synechococcus elongatus. An extremely rapid uptake of both pesticides was recorded, although uptake rate was lower
Hua Chen et al.
Analytical chemistry, 81(10), 4010-4014 (2009-04-23)
This paper presents the first membrane inlet method that can be used together with field portable mass spectrometers for the analysis of semivolatile pharmaceuticals (pethidine, benzophenone, and cocaine) and environmental pollutants (terbutryne and butylated hydroxyl toluene (BHT)) dissolved in organic
Carmen Rioboo et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 94(3), 229-237 (2009-08-15)
Very little is known about growth and proliferation in relation to the cell cycle regulation of algae. The lack of knowledge is even greater when referring to the potential toxic effects of pollutants on microalgal cell division. To assess the