Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-2014
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(NC=O)N1CCN(CC1)C(NC=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C10H14Cl6N4O2/c11-9(12,13)7(17-5-21)19-1-2-20(4-3-19)8(18-6-22)10(14,15)16/h5-8H,1-4H2,(H,17,21)(H,18,22)
InChI key
RROQIUMZODEXOR-UHFFFAOYSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?