Informacje o tej pozycji
InChI
1S/C15H15ClN4O6S/c1-3-26-13(21)9-6-4-5-7-10(9)27(23,24)20-15(22)19-14-17-11(16)8-12(18-14)25-2/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,17,18,19,20,22)
InChI key
NSWAMPCUPHPTTC-UHFFFAOYSA-N
grade
analytical standard
packaging
ampule of 100 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-1081
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
Application
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?