Merck
PHL85874
7-Acetyllycopsamine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H27NO6 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.86
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@H](OC(C)=O)CCN1CC=C2COC([C@@](C(C)C)(O)[C@@H](O)C)=O.Cl
InChI
1S/C17H27NO6/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)23-9-13-5-7-18-8-6-14(15(13)18)24-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14+,15+,17-/m0/s1
Klucz InChI
RKDOFSJTBIDAHX-OFSOMGBPSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG.
Należy pamiętać, że podany numer CAS odnosi się do wolnej zasady, ponieważ nie ma dostępnego numeru CAS dla soli chlorowodorkowej.
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)