Kluczowe dokumenty
PBG7A
Supelco
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D5059 (Part A)
opakowanie
set of 7 × 100 mL
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
7 standards per set; 100 mL each.
Komentarz do analizy
Lead Standards in Various Matrices - Formulated sets
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18.9 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)