Kluczowe dokumenty
K08971291
Kromasil® C4 HPLC Column
1.8 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
agency
suitable for USP L26
linia produktu
Kromasil®
producent / nazwa handlowa
Kromasil® KR100-1.8-C4-2.1x100
dostępność
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
100 mm × 2.1 mm
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
1.8 μm
wielkość porów
100 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)